Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes LC Hypersil™ MOS C8, 5μm
Analysez de façon fiable les analytes modérément hydrophobes tels que les peptides et les protéines de petite taille, les produits pharmaceutiques, les stéroïdes et les échantillons environnementaux.
552.84€ - 775.37€
Spécification
Format de colonne | Colonne analytique |
---|---|
Granulométrie | 5 μm |
pH | 2 à 8 |
Porosité | 120 Å |
Surface spécifique | 170 m²/g |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11597461
|
Thermo Scientific™
30205-204630 |
200 mm | 4,6 mm de dia.int. |
741.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11587461
|
Thermo Scientific™
30205-202130 |
200 mm | 2,1 mm de dia.int. |
775.37€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10334423
|
Thermo Scientific™
30205-102130 |
100 mm | 2,1 mm de dia.int. | N/A | N/A | N/A | |||||
11309081
|
Thermo Scientific™
30205-124630 |
120 mm | 4,6 mm de dia.int. |
703.64€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Phase fiable, présentant une rétention moindre
- Longue durée de vie de la colonne, même en conditions basiques
- Fabriquées selon les directives qualité ISO 9001-2000
- Solution abordable
Spécification
Colonne analytique | |
2 à 8 | |
170 m²/g | |
C8 | |
Phase inverse |
5 μm | |
120 Å | |
L7 | |
6,50% | |
Phase inverse |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes LC Hypersil™ MOS C8, 5μm