Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes LC Hypersil™ MOS C8, 5μm
Analysez de façon fiable les analytes modérément hydrophobes tels que les peptides et les protéines de petite taille, les produits pharmaceutiques, les stéroïdes et les échantillons environnementaux.
Marque:  Thermo Scientific™ 30205-102130
Code produit. 10334423
Description
Description
  • Phase fiable, présentant une rétention moindre
  • Longue durée de vie de la colonne, même en conditions basiques
  • Fabriquées selon les directives qualité ISO 9001-2000
  • Solution abordable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colonne analytique
100 mm
5 μm
120 Å
60°C
C8
Silice sphérique, entièrement poreuse de type A
Phase inverse
Phase inverse
2,1 mm de dia.int.
5800 psi (400 bars)
2 à 8
170 m²/g
L7
Titan3
6.5%
No
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes LC Hypersil™ MOS C8, 5μm > 2,1 mm dia.int. X 100 mml