Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes LC Hypersil™ MOS C8, 5μm
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
120 mm
200 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm de dia.int.
4,6 mm de dia.int.
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Phase fiable, présentant une rétention moindre
- Longue durée de vie de la colonne, même en conditions basiques
- Fabriquées selon les directives qualité ISO 9001-2000
- Solution abordable
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm de dia.int. |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 120 Å |
| Surface spécifique | 170 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L7 |
| Afficher plus |