Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ C4
Dotées d’une hydrophobicité inférieure aux colonnes C18 ou C8, les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4 offrent une excellente sensibilité et une grande efficacité.
365.16€ - 1068.64€
Spécification
pH | 2 à 8 |
---|---|
Porosité | 175 Å |
Surface spécifique | 220 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L26 |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10486854
|
Thermo Scientific™
25505-154630 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm |
785.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10312635
|
Thermo Scientific™
25505-254630 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm |
828.08€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10127614
|
Thermo Scientific™
25502-052130 |
1,9 μm | 2,1 mm | 50 mm |
968.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10691396
|
Thermo Scientific™
25502-102130 |
1,9 μm | 2,1 mm | 100 mm |
968.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10391585
|
Thermo Scientific™
25502-152130 |
1,9 μm | 2,1 mm | 150 mm |
1068.64€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10447534
|
Thermo Scientific™
25503-012101 |
3 μm | 2,1 mm | 10 mm |
455.61€
4 pièces |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10157884
|
Thermo Scientific™
25503-013001 |
3 μm | 3 mm | 10 mm |
455.61€
4 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10159534
|
Thermo Scientific™
25503-052130 |
3 μm | 2,1 mm | 50 mm |
788.17€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10261325
|
Thermo Scientific™
25503-154630 |
3 μm | 4,6 mm | 150 mm |
862.44€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10699385
|
Thermo Scientific™
25505-054630 |
5 μm | 4,6 mm | 50 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10382865
|
Thermo Scientific™
25505-102130 |
5 μm | 2,1 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10322355
|
Thermo Scientific™
25505-103030 |
5 µm | 3 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10699755
|
Thermo Scientific™
25505-104630 |
5 μm | 4,6 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10147884
|
Thermo Scientific™
25503-011001 |
3 μm | 1 mm | 10 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10609765
|
Thermo Scientific™
25505-152130 |
5 µm | 2,1 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10688435
|
Thermo Scientific™
25505-154030 |
5 μm | 4 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10610626
|
Thermo Scientific™
25503-014001 |
3 μm | 4 mm | 10 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10332835
|
Thermo Scientific™
25503-032130 |
3 μm | 2,1 mm | 30 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10609585
|
Thermo Scientific™
25505-052130 |
5 μm | 2,1 mm | 50 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10037254
|
Thermo Scientific™
25503-102130 |
3 μm | 2,1 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10027504
|
Thermo Scientific™
25503-103030 |
3 μm | 3 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10732826
|
Thermo Scientific™
25503-104630 |
3 μm | 4,6 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10199474
|
Thermo Scientific™
25503-151030 |
3 μm | 1 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10599735
|
Thermo Scientific™
25503-152130 |
3 μm | 2,1 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10312355
|
Thermo Scientific™
25503-153030 |
3 μm | 3 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10067684
|
Thermo Scientific™
25505-252130 |
5 μm | 2,1 mm | 250 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10076694
|
Thermo Scientific™
25505-012101 |
5 μm | 2,1 mm | 10 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10670046
|
Thermo Scientific™
25505-014001 |
5 μm | 4 mm | 10 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Pour des analytes très hydrophobes, obtenez des séparations plus rapides avec d’excellentes formes de pic grâce aux colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4. Dotées d’une hydrophobicité inférieure aux colonnes C18 ou C8, les colonnes Hypersil GOLD C4 offrent une excellente sensibilité et une grande efficacité.
Sélectivité similaire et rétention inférieure à celle des colonnes C18 ou C8- Rétention et séparation efficaces d’analytes très hydrophobes grâce à cette colonne à courte longueur de chaîne alkyle et à faible hydrophobicité
- Idéale pour l’analyse des polypeptides et des protéines hydrophobes
- Formes de pics très symétriques
- Les colonnes d’une granulométrie de 1,9 µm améliorent la vitesse et l’efficacité
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec ces colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations homogènes. Douze chimies différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez d’exceptionnelles formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
- Excellente symétrie de pics
- Pics étroits pour une excellente efficacité
- Sensibilité accrue et résolution améliorée
- Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
- Solutions de criblage à haut débit
- Granulométries de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins de séparation
Spécification
2 à 8 | |
220 m²/g | |
L26 | |
5 % | |
Oui |
175 Å | |
60°C | |
C4 | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.