Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ C4
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 5% ; Taille des pores : 175 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Thermo Scientific™ 25503-152130
Description
Pour des analytes très hydrophobes, obtenez des séparations plus rapides avec d’excellentes formes de pic grâce aux colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4. Dotées d’une hydrophobicité inférieure aux colonnes C18 ou C8, les colonnes Hypersil GOLD C4 offrent une excellente sensibilité et une grande efficacité.
Sélectivité similaire et rétention inférieure à celle des colonnes C18 ou C8- Rétention et séparation efficaces d’analytes très hydrophobes grâce à cette colonne à courte longueur de chaîne alkyle et à faible hydrophobicité
- Idéale pour l’analyse des polypeptides et des protéines hydrophobes
- Formes de pics très symétriques
- Les colonnes avec une taille de particules de 1,9 µm améliorent la vitesse et l’efficacité
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec ces colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations homogènes. Douze compositions chimiques différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez de formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
- Excellente symétrie de pics Pics fins pour une efficacité exceptionnelle
- Sensibilité accrue et résolution améliorée
- Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
- Idéales pour le criblage à haut débit
- Dimensions des particules de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins de séparation
Spécification
Colonne analytique | |
HPLC | |
5800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
220 m²/g | |
L26 | |
Hypersil GOLD | |
5 % | |
Oui |
2,1 mm | |
150 mm | |
3 μm | |
175 Å | |
60°C | |
C4 | |
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.