Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ C4
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 5% ; Taille des pores : 175 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Thermo Scientific™ 25505-012101
Description
Pour des analytes très hydrophobes, obtenez des séparations plus rapides avec d’excellentes formes de pic grâce aux colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4. Dotées d’une hydrophobicité inférieure aux colonnes C18 ou C8, les colonnes Hypersil GOLD C4 offrent une excellente sensibilité et une grande efficacité.
Les colonnes Hypersil GOLD C4 assurent une sélectivité similaire à celle des colonnes C18 et C8, mais avec une rétention moindre.- Hydrophobicité moindre
- Séparations plus rapides
- Excellente forme de pic
- Haut rendement
- Sensibilité exceptionnelle
- Les colonnes de 1,9 μm de granulométrie permettent d’améliorer la vitesse et l’efficacité.
Spécification
Cartouche de garde, 4/boîte | |
Support Uniguard à raccord direct et indépendant | |
5800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
220 m²/g | |
L26 | |
Hypersil GOLD | |
5 % | |
Oui |
2,1 mm | |
10 mm | |
5 μm | |
175 Å | |
60°C | |
C4 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |