Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ Phenyl
À utiliser pour l’analyse rapide des analytes aromatiques, notamment les glucocorticoïdes, les œstrogènes, les vitamines liposolubles et les phospholipides.
346.00€ - 2457.76€
Spécification
pH | 2 à 8 |
---|---|
Porosité | 175 Å |
Surface spécifique | 220 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L11 |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Format de colonne | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Format de colonne | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16398576
|
Thermo Scientific™
25905-259070A |
5 μm | 10 mm | 250 mm | Colonne préparative, standard |
2457.76€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10753477
|
Thermo Scientific™
25905-102130 |
5 μm | 2,1 mm | 100 mm | Colonne analytique |
783.74€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10014574
|
Thermo Scientific™
25905-154630 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm | Colonne analytique |
785.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10442595
|
Thermo Scientific™
25905-254630 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm | Colonne analytique |
828.08€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10025644
|
Thermo Scientific™
25905-012101 |
5 μm | 2,1 mm | 10 mm | Cartouche de protection, 4/boîte |
442.57€
4 pièces |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10287924
|
Thermo Scientific™
25903-154630 |
3 μm | 4,6 mm | 150 mm | Colonne analytique |
862.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10690256
|
Thermo Scientific™
25903-104630 |
3 μm | 4,6 mm | 100 mm | Colonne analytique |
820.32€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10056364
|
Thermo Scientific™
25903-102130 |
3 μm | 2,1 mm | 100 mm | Colonne analytique |
858.01€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10026124
|
Thermo Scientific™
25903-014001 |
3 μm | 4 mm | 10 mm | Cartouche de protection, 4/boîte |
464.50€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10279654
|
Thermo Scientific™
25903-013001 |
3 μm | 3 mm | 10 mm | Cartouche de protection, 4/boîte |
486.09€
4 pièces |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10380915
|
Thermo Scientific™
25903-012101 |
3 μm | 2,1 mm | 10 mm | Cartouche de protection, 4/boîte |
455.61€
4 pièces |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10431825
|
Thermo Scientific™
25902-152130 |
1,9 μm | 2,1 mm | 150 mm | Colonne analytique |
1064.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10207834
|
Thermo Scientific™
25902-102130 |
1,9 μm | 2,1 mm | 100 mm | Colonne analytique |
958.89€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10422015
|
Thermo Scientific™
25902-052130 |
1,9 μm | 2,1 mm | 50 mm | Colonne analytique |
968.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10277924
|
Thermo Scientific™
25903-152130 |
3 μm | 2,1 mm | 150 mm | Colonne analytique |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10794627
|
Thermo Scientific™
25903-151030 |
3 μm | 1 mm | 150 mm | Colonne analytique |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10762907
|
Thermo Scientific™
25905-054630 |
5 μm | 4,6 mm | 50 mm | Colonne analytique |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10437324
|
Thermo Scientific™
25903-103030 |
3 μm | 3 mm | 100 mm | Colonne analytique |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10005784
|
Thermo Scientific™
25905-254030 |
5 μm | 4 mm | 250 mm | Colonne analytique |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10208264
|
Thermo Scientific™
25903-052130 |
3 μm | 2,1 mm | 50 mm | Colonne analytique |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10675335
|
Thermo Scientific™
25905-052130 |
5 μm | 2,1 mm | 50 mm | Colonne analytique |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10351445
|
Thermo Scientific™
25905-014001 |
5 μm | 4 mm | 10 mm | Cartouche de protection, boîte de 4 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10525435
|
Thermo Scientific™
25905-013001 |
5 μm | 3 mm | 10 mm | Cartouche de garde, 4/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10595125
|
Thermo Scientific™
25902-202130 |
1,9 μm | 2,1 mm | 200 mm | Colonne analytique |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10127604
|
Thermo Scientific™
25905-103030 |
5 μm | 3 mm | 100 mm | Colonne analytique |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10753667
|
Thermo Scientific™
25905-104630 |
5 μm | 4,6 mm | 100 mm | Colonne analytique |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10446984
|
Thermo Scientific™
25903-153030 |
3 μm | 3 mm | 150 mm | Colonne analytique |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Bénéficiez d’une excellente rétention et d’une sélectivité unique pour les analytes aromatiques et modérément polaires grâce aux colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl en phase inverse. Un liant en butyle (C4) dans la phase liée au phényle permet un alignement supérieur du cycle phényle avec les molécules aromatiques, améliorant ainsi les interactions pi-pi et la rétention des molécules. Le liant C4 fournit également à la phase stationnaire une hydrophobicité modérée, ce qui le rend idéal pour la séparation des mélanges d’analytes avec une polarité et une aromaticité variables. La forme de pic exceptionnelle se traduit par une plus grande sensibilité.
Sélectivité spéciale- Fournit une sélectivité complémentaire à celle fournie par les phases de chaîne alkyle
- Hydrophobicité modérée par rapport à C18
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec ces colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations homogènes. Douze chimies différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez d’exceptionnelles formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
- Excellente symétrie de pics
- Pics étroits pour une excellente efficacité
- Sensibilité accrue et résolution améliorée
- Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
- Solutions de criblage à haut débit
- Granulométries de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins de séparation
Spécification
2 à 8 | |
220 m²/g | |
L11 | |
Oui |
175 Å | |
60°C | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.