Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ Phenyl
Code produit. 10287924 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
10 mm
Granulométrie:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Format de colonne:
Cartouche de garde, 4/boîte
Colonne analytique
Colonne préparative, standard
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 10287924
Marque: Thermo Scientific™ 25903154630
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser pour l’analyse rapide des analytes aromatiques, notamment les glucocorticoïdes, les œstrogènes, les vitamines liposolubles et les phospholipides.
Bénéficiez d’une excellente rétention et d’une sélectivité unique pour les analytes aromatiques et modérément polaires grâce aux colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl en phase inverse. Un liant en butyle (C4) dans la phase liée au phényle permet un alignement supérieur du cycle phényle avec les molécules aromatiques, améliorant ainsi les interactions pi-pi et la rétention des molécules. Le liant C4 fournit également à la phase stationnaire une hydrophobicité modérée, ce qui le rend idéal pour la séparation des mélanges d’analytes avec une polarité et une aromaticité variables. La forme de pic exceptionnelle se traduit par une plus grande sensibilité.
Sélectivité spéciale
  • Fournit une sélectivité complémentaire à celle fournie par les phases de chaîne alkyle
  • Hydrophobicité modérée par rapport à C18
À propos de la gamme de colonnes HPLC Hypersil GOLD
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec ces colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations homogènes. Douze chimies différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez d’exceptionnelles formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
  • Excellente symétrie de pics
  • Pics étroits pour une excellente efficacité
  • Sensibilité accrue et résolution améliorée
  • Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
  • Solutions de criblage à haut débit
  • Granulométries de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins de séparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
À utiliser avec HPLC
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 8
Porosité 175 Å
Surface spécifique 220 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L11
Phase stationnaire Phényle (Ph)
Gamme de produits Hypersil GOLD
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 9 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse