Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ Phenyl
À utiliser pour l’analyse rapide des analytes aromatiques, notamment les glucocorticoïdes, les œstrogènes, les vitamines liposolubles et les phospholipides.
Marque: Thermo Scientific™ 25905-254030
Description
Bénéficiez d’une excellente rétention et d’une sélectivité unique pour les analytes aromatiques et modérément polaires grâce aux colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl en phase inverse. Un liant en butyle (C4) dans la phase liée au phényle permet un alignement supérieur du cycle phényle avec les molécules aromatiques, améliorant ainsi les interactions pi-pi et la rétention des molécules. Le liant C4 fournit également à la phase stationnaire une hydrophobicité modérée, ce qui le rend idéal pour la séparation des mélanges d’analytes avec une polarité et une aromaticité variables. La forme de pic exceptionnelle se traduit par une plus grande sensibilité.
Sélectivité spéciale- Fournit une sélectivité complémentaire à celle fournie par les phases de chaîne alkyle
- Hydrophobicité modérée par rapport à C18
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec ces colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations homogènes. Douze chimies différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez d’exceptionnelles formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
- Excellente symétrie de pics
- Pics étroits pour une excellente efficacité
- Sensibilité accrue et résolution améliorée
- Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
- Solutions de criblage à haut débit
- Granulométries de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins de séparation
Spécification
Colonne analytique | |
250 mm | |
5 μm | |
175 Å | |
60°C | |
Phényle (Ph) | |
9 % | |
Oui |
4 mm | |
5800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
220 m²/g | |
L11 | |
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse | |
Phase inverse | |
Phase inverse |