Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes à raccordement direct HyperSep™ UniGuard pour SPE en ligne
Nettoyez et concentrez les analytes cibles en quelques minutes grâce à ces cartouches SPE à raccordement direct, offrant une connexion rapide et facile via un support de cartouche à montage rapide réutilisable.
Marque:  Thermo Scientific™ 60311-301
379.91 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10259134
  • 381.81€ / 4 pièces
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Nettoyez et concentrez les analytes cibles en quelques minutes grâce aux produits SPE en ligne Thermo Scientific™ HyperSep™. Disponibles dans plusieurs formats pratiques, les colonnes utilisent des chimies HyperSep SPE courantes. Utilisées avec des colonnes, vannes de commutation appropriées et systèmes HPLC classiques, elles offrent les avantages suivants :
  • l’élimination efficace des contaminants, tels que les protéines, des échantillons ;
  • le nettoyage et la concentration rapides et efficaces des composés cibles
La colonne à raccordement direct Thermo Scientific HyperSep UniGuard pour SPE en ligne offre une connexion rapide et facile grâce à un support de cartouche de protection à montage rapide réutilisable.
Les cartouches HyperSep UNIGUARD Direct-Connect pour SPE en ligne se fixent directement à la vanne de commutation, tout comme une colonne HPLC. Elles sont disponibles avec les produits chimiques HyperSep SPE suivants :
HyperSep™ Retain™ PEP — pour la rétention d’analytes polaires et apolaires
HyperSep Retain-CX — pour la rétention d’analytes de base et apolaires
HyperSep Retain-AX — pour la rétention d’analytes acides et apolaires
HyperSep™ Hypercarb™ — pour la rétention d’analytes extrêmement polaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
HyperSep Retain-CX ; dia. int. de 2,1 mm
Système HPLC classique
HyperSep DVB polystyrène modifié par de l’acide sulfonique
Boîte de 4
Rétention des analyses basiques
HyperSep
Cartouche d’extraction en phase solide en ligne
2,1 mm
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes à raccordement direct HyperSep™ UniGuard pour SPE en ligne > HyperSep Retain-CX ; longueur de 10 mm ; dia. int. de 2,1 mm