Learn More
Thermo Scientific™ Cônes d’extraction SPE HyperSep™ SpinTip Microscale, 1 à 10 μl
Obtenez une préparation plus rapide des échantillons avec une perte d’échantillon minimale grâce à ces pointes de micropipettes SPE et réalisez des séparations de volumes à partir de 100 nl.
243.00€ - 450.00€
Spécification
À utiliser avec (application) Extraction en phase solide à micro-échelle
À utiliser avec (équipement) Micropipettes
Gamme de produits HyperSep
Type SpinTip
Consulter d'autres spécifications
Produits 14
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
10364513
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60109-401
C18 ; Volume de 1 à 10 µl Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10488684
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60109-402
C8 ; Volume de 1 à 10 µl Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10662094
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60109-403
C4 ; Volume de 1 à 10 µl Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10314043
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60109-404
Hypercarb ; volume de 1 à 10 µl ; Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10522075
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60109-405
C18 plus Hypercarb ; Volume de 1 à 10 ul Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10304673
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60109-406
HILIC ; Volume de 1 à 10 ul Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10611016
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60109-407
Trypsine ; vol. de 1 à 10 µl Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10610046
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60109-408
Échangeur d’anions faibles ; Volume de 1 à 10 ul Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10620046
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60109-409
Échangeur d’anions forts ; Volume de 1 à 10 ul Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10534085
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60109-410
Échangeur de cations forts ; Volume de 1 à 10 ul Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10522265
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60109-411
Dioxyde de titane ; Volume de 1 à 10 ul Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10488874
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60109-413
C8 ; Volume de 10 à 200 µl Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10706334
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60109-414
C4 ; Volume de 10 à 200 µl Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10065694
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60109-424
Dioxyde de zirconium ; Volume de 1 à 10 ul Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Obtenez une préparation plus rapide des échantillons avec une perte d’échantillon minimale grâce à ces pointes SPE à micro-échelle Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip et réalisez des séparations de volumes à partir de 100 nl.
Caractéristiques :
Choix idéal pour les petits volumes d’échantillons ; une fente de 1 à 2 μm de large en bas permet le passage du liquide, mais retient le matériau chromatographique (20 à 30 μm).
  • Conception sans filtre éliminant tout volume mort
  • Pas de contamination par la matrice de support
  • Disponibles dans de nombreuses chimies
Applications :
  • Spectrométrie de masse
  • Dessalage
  • Purification des protéines
  • MALDI
  • Électrophorèse
  • HPCE
  • HPLC
  • CEC
Spécification
Spécification
Extraction en phase solide à micro-échelle
Micropipettes
HyperSep
SpinTip