Learn More
Thermo Scientific™ Cônes d’extraction SPE HyperSep™ SpinTip Microscale, 1 à 10 μl
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Obtenez une préparation plus rapide des échantillons avec une perte d’échantillon minimale grâce à ces pointes SPE à micro-échelle Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip et réalisez des séparations de volumes à partir de 100 nl.
Choix idéal pour les petits volumes d’échantillons ; une fente de 1 à 2 μm de large en bas permet le passage du liquide, mais retient le matériau chromatographique (20 à 30 μm).
- [bullet] Conception sans filtre éliminant tout volume mort
- [bullet] Pas de contamination par la matrice de support
- [bullet] Disponibles dans de nombreuses chimies appréciées
- [bullet] Spectrométrie de masse
- [bullet] Dessalage
- [bullet] Purification de protéines
- [bullet] MALDI
- [bullet] Électrophorèse
- [bullet] HPCE
- [bullet] HPLC
- [bullet] CEC
Spécification
Spécification
| Description | Dioxyde de titane ; Volume de 1 à 10 ul |
| À utiliser avec (application) | Extraction en phase solide à micro-échelle |
| À utiliser avec (équipement) | Micropipettes |
| Gamme de produits | HyperSep |
| Adsorbant | HyperSep Titanium Dioxide |
| Type | SpinTip |
| Volume (métrique) | 1 à 10 µl |