Learn More
Thermo Scientific™ Cônes d’extraction SPE HyperSep™ SpinTip Microscale, 1 à 10 μl
Code produit. 10706334 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Adsorbant:
BioBasic C18
BioBasic C4
BioBasic C8
Dioxyde de zirconium HyperSep
HyperSep HILIC
HyperSep Hypercarb
HyperSep Hypercarb et C18 (mode mix)
HyperSep Poros SAX
HyperSep Poros SCX
HyperSep Poros WAX
HyperSep Titanium Dioxide
Trypsine HyperSep
Description:
C18 plus Hypercarb ; Volume de 1 à 10 ul
C18 ; Volume de 1 à 10 µl
C4 ; Volume de 1 à 10 µl
C4 ; Volume de 10 à 200 µl
C8 ; Volume de 1 à 10 µl
C8 ; Volume de 10 à 200 µl
Dioxyde de titane ; Volume de 1 à 10 ul
Dioxyde de zirconium ; Volume de 1 à 10 ul
HILIC ; Volume de 1 à 10 ul
Hypercarb ; volume de 1 à 10 µl ;
Trypsine ; vol. de 1 à 10 µl
Échangeur de cations forts ; Volume de 1 à 10 ul
Échangeur d’anions faibles ; Volume de 1 à 10 ul
Échangeur d’anions forts ; Volume de 1 à 10 ul
Conditionnement:
96 pièces
Code produit. 10706334
Marque: Thermo Scientific™ 60109414
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Obtenez une préparation plus rapide des échantillons avec une perte d’échantillon minimale grâce à ces pointes de micropipettes SPE et réalisez des séparations de volumes à partir de 100 nl.
Obtenez une préparation plus rapide des échantillons avec une perte d’échantillon minimale grâce à ces pointes SPE à micro-échelle Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip et réalisez des séparations de volumes à partir de 100 nl.
Caractéristiques :
Choix idéal pour les petits volumes d’échantillons ; une fente de 1 à 2 μm de large en bas permet le passage du liquide, mais retient le matériau chromatographique (20 à 30 μm).
  • [bullet] Conception sans filtre éliminant tout volume mort
  • [bullet] Pas de contamination par la matrice de support
  • [bullet] Disponibles dans de nombreuses chimies appréciées
Applications :
  • [bullet] Spectrométrie de masse
  • [bullet] Dessalage
  • [bullet] Purification de protéines
  • [bullet] MALDI
  • [bullet] Électrophorèse
  • [bullet] HPCE
  • [bullet] HPLC
  • [bullet] CEC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description C4 ; Volume de 10 à 200 µl
À utiliser avec (application) Extraction en phase solide à micro-échelle
À utiliser avec (équipement) Micropipettes
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant BioBasic C4
Type SpinTip
Volume (métrique) 10 à 200 µl