Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ SAX
Obtenez d’excellentes performances d’extraction d’acides faibles et d’autres acides carboxyliques avec ces cartouches SPE à échange anionique fort.
Marque: Thermo Scientific™ 60108-417
Description
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ SAX offrent un adsorbant à échange d’anions forts pour l’extraction d’acides faibles. Exemples d’applications :
- Isolation des protéines anioniques
- Élimination des pigments alimentaires acides
- Isolation des composés phénoliques
- Acides nucléiques, nucléotides et tensioactifs
Le groupement amine masque l’effet de la chaîne carbonée du groupe fonctionnel
Possibilité de régler la sélectivité en choisissant le tampon
Cartouches et plaques pour SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement les opérations de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en boîtes de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
Spécification
1 ml | |
50 mg | |
Système Thermo Scientific HyperSep-96 | |
HyperSep | |
Cartouche d’extraction en phase solide | |
Boîte de 100 |
Poids du lit de 50 mg ; volume de colonne de 1 ml | |
Extraction d’acides faibles | |
40 à 60 μm | |
HyperSep SAX | |
1 ml |