Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de laboratoire en polypropylène HyperSep™
Bénéficiez d’une purification et d’une préparation simples et pratiques des échantillons de protéines, d’ADN, d’ARN et d’autres biomolécules grâce à ces plaques de laboratoire à 96 puits.
385.00€
Spécification
À utiliser avec (application) Purification et préparation d’échantillons de protéines, d’ADN, d’ARN et d’autres biomolécules
Gamme de produits HyperSep
Type Plaque à 96 puits
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
10594305
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60110-301
C18 ; Polypropylène Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10279514
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60110-307
Dioxyde de titane ; Polypropylène Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Disponibles dans toute une gamme d’équipements de chromatographie, les plaques de laboratoire en polypropylène Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent la purification et la préparation simples et pratiques des échantillons de protéines, d’ADN, d’ARN et d’autres biomolécules. Dans ce format de plaque à 96 puits, le milieu de culture est intégré dans le fond de la plaque. Applications classiques : 
  • Culture tissulaire et séparation de produits
  • Concentration d’échantillons à petite échelle
  • Purification d’échantillons
  • Collecte d’échantillons après chromatographie
Les plaques de laboratoire à 96 puits pratiques HyperSep se prêtent à un traitement manuel comme à l’utilisation d’un robot de manipulation de liquides. Elles ne sont pas adaptées à une utilisation avec un dispositif sous vide.
Spécification
Spécification
Purification et préparation d’échantillons de protéines, d’ADN, d’ARN et d’autres biomolécules
HyperSep
Plaque à 96 puits