Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de laboratoire en polypropylène HyperSep™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Disponibles dans toute une gamme d’équipements de chromatographie, les plaques de laboratoire en polypropylène Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent la purification et la préparation simples et pratiques des échantillons de protéines, d’ADN, d’ARN et d’autres biomolécules. Dans ce format de plaque à 96 puits, le milieu de culture est intégré dans le fond de la plaque. Applications classiques :
- Culture tissulaire et séparation de produits
- Concentration d’échantillons à petite échelle
- Purification d’échantillons
- Collecte d’échantillons après chromatographie
Spécification
Spécification
| Description | Dioxyde de titane ; Polypropylène |
| À utiliser avec (application) | Purification et préparation d’échantillons de protéines, d’ADN, d’ARN et d’autres biomolécules |
| Gamme de produits | HyperSep |
| Adsorbant | HyperSep Titanium Dioxide |
| Type | Plaque à 96 puits |