Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de laboratoire en polypropylène HyperSep™
Code produit. 10594305 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Adsorbant:
HyperSep Titanium Dioxide
HyperSep C18
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 10594305
Marque: Thermo Scientific™ 60110301
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Bénéficiez d’une purification et d’une préparation simples et pratiques des échantillons de protéines, d’ADN, d’ARN et d’autres biomolécules grâce à ces plaques de laboratoire à 96 puits.
Disponibles dans toute une gamme d’équipements de chromatographie, les plaques de laboratoire en polypropylène Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent la purification et la préparation simples et pratiques des échantillons de protéines, d’ADN, d’ARN et d’autres biomolécules. Dans ce format de plaque à 96 puits, le milieu de culture est intégré dans le fond de la plaque. Applications classiques : 
  • Culture tissulaire et séparation de produits
  • Concentration d’échantillons à petite échelle
  • Purification d’échantillons
  • Collecte d’échantillons après chromatographie
Les plaques de laboratoire à 96 puits pratiques HyperSep se prêtent à un traitement manuel comme à l’utilisation d’un robot de manipulation de liquides. Elles ne sont pas adaptées à une utilisation avec un dispositif sous vide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description C18 ; Polypropylène
À utiliser avec (application) Purification et préparation d’échantillons de protéines, d’ADN, d’ARN et d’autres biomolécules
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep C18
Type Plaque à 96 puits