Learn More
Thermo Scientific™ Produits d’extraction SPE dispersive HyperSep™ (QuEChERS)
Gagnez du temps et réalisez des déterminations de pesticides plus précises grâce à l’utilisation de ces produits SPE Dispersive préparés à l’avance pour extractions QuEChERS.
65.35€ - 1240.00€
Spécification
À utiliser avec (application) Méthode QuEChERS
Consulter d'autres spécifications
Produits 10
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
11831082
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60105-210
Tubes à centrifuger 50 ml avec sulfate de magnésium 6 000 mg, acétate de sodium 1 500 mg, 250/boîte Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10269084
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60105-211
Tubes à centrifuger de 50 ml avec 4 000 g de sulfate de magnésium, 1 000 g de chlorure de sodium, 250 / boîte Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11527671
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60105-216
Tube à centrifuger de 50 ml avec 4 000 mg de sulfate de magnésium anhydre, 1 000 mg de chlorure de sodium, 1 000 mg de citrate de sodium dihydraté tribasique, 500 mg de citrate de sodium dibasique, 250/pqt. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11554725
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60105-310
Tube à centrifuger de 50 ml avec 6 000 mg de sulfate de magnésium anhydre, 1 500 mg d’acétate de sodium anhydre, 25 par boîte Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11504735
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60105-316
Tube à centrifuger de 50 ml avec 4 000 mg de sulfate de magnésium anhydre, 1 000 mg de chlorure de sodium, 1 000 mg de citrate de sodium dihydraté tribasique, 500 mg de citrate de sodium dibasique, 25/pqt Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11564725
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60105-311
Tube à centrifuger de 50 ml avec 4 000 mg de sulfate de magnésium anhydre, 1 000 mg de NaCl, 25 par boîte Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11574725
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60105-312
Tube à centrifuger de 50 ml avec 6 000 mg de sulfate de magnésium anhydre, 1 500 mg de chlorure de sodium, 1 500 mg de citrate de sodium dihydraté tribasique, 750 mg de citrate de sodium dibasique, 25 par boîte Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15200359
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60105-237
Tube à centrifuger de 50 ml avec sulfate de magnésium 900 mg, PSA 300 mg, carbone 150 mg, 250/paquet. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11557651
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60105-212
Tube à centrifuger de 50 ml avec 6 000 g de sulfate de magnésium anhydre, 1 500 mg de chlorure de sodium, 1 500 mg de citrate de sodium dihydraté tribasique, 750 mg de citrate de sodium dibasique, 250/pqt Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12693075
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60105-234
Tube à centrifuger 50 ml avec 1500 mg de sulfate de magnésium, 500 mg de C18, 250/boîte Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Les méthodes de SPE Dispersive QuEChERS offrent une approche pratique et efficace d’extraction et de purification des résidus de pesticides dans les aliments et autres matrices complexes. La méthode QuEChERS présente de nombreux avantages : récupérations élevées, résultats précis, débit de l’échantillon élevé, faible consommation de solvants et verrerie, main d’œuvre et encombrement moindres, coûts de réactifs inférieurs.Les produits d’extraction SPE dispersive Thermo Scientific™ HyperSep™ sont disponibles dans toute une gamme de combinaisons d’adsorbants préparées à l’avance, chacune contenant les adsorbants appropriés pour obtenir la meilleure extraction d’analytes à l’aide des méthodes QuEChERS.
Les produits d’extraction SPE dispersive HyperSep utilisent du sulfate de magnésium pour faciliter l’extraction, ainsi que du chlorure de sodium, du citrate de sodium ou de l’acétate de sodium anhydre pour les composés sensibles aux bases (par exemple, folpet, captan). Ils sont fournis dans un tube à centrifuger en PE de 50 ml pour des extractions pratiques.
Les produits SPE dispersive sont préparés à l’avance et optimisés pour cette méthode, afin de vous offrir les avantages suivants :
  • Gain de temps précieux
  • Optimisation des résultats d’analyses, en raison de la cohérence des produits et d’un contrôle qualité rigoureux
  • Obtenez des extraits plus purs et un nombre de pics plus faible grâce à l’utilisation de produits préparés à l'avance et de la meilleure qualité
Technique QuEChERS
  • Mise au point par l’Eastern Regional Research Center USDA en 2003, la technique QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) s’impose de plus en plus comme la méthode de choix pour l’extraction et le nettoyage de résidus de pesticides.
La méthode QuEChERS est un procédé en deux étapes : une extraction suivie d’une purification. Quatre variantes sont disponibles pour la méthode QuEChERS actuellement en cours d’utilisation :
  • La méthode QuEChERS d’origine utilise du chlorure de sodium afin d’améliorer l’extraction
  • La méthode Dispersive AOAC 2007.01 utilise de l’acétate de sodium sous forme d’un tampon, en remplacement du chlorure de sodium
  • La variante à double phase a recours aux techniques PSA et GCB pour supprimer les niveaux élevés de chlorophylle et de phytostérols dans l’extrait final, sans perte de pesticides planaires (molécules aromatiques polaires) à l’aide d’un mélange de solvants toluène / acétone (3:1)
  • La version européenne est similaire à la méthode AOAC, à l’exception de l’extraction qui utilise du chlorure de sodium, du citrate de sodium et du citrate disodique sesquihydraté au lieu de l’acétate de sodium
Spécification
Spécification
Méthode QuEChERS
Documents
Product Certifications
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.