Learn More
Thermo Scientific™ Produits d’extraction SPE dispersive HyperSep™ (QuEChERS)
Código de producto. 11504735 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Description:
Tube à centrifuger 50 ml avec 1500 mg de sulfate de magnésium, 500 mg de C18, 250/boîte
Tube à centrifuger de 50 ml avec 4 000 mg de sulfate de magnésium anhydre, 1 000 mg de NaCl, 25 par boîte
Tube à centrifuger de 50 ml avec 4 000 mg de sulfate de magnésium anhydre, 1 000 mg de chlorure de sodium, 1 000 mg de citrate de sodium dihydraté tribasique, 500 mg de citrate de sodium dibasique, 25/pqt
Tube à centrifuger de 50 ml avec 4 000 mg de sulfate de magnésium anhydre, 1 000 mg de chlorure de sodium, 1 000 mg de citrate de sodium dihydraté tribasique, 500 mg de citrate de sodium dibasique, 250/pqt.
Tube à centrifuger de 50 ml avec 6 000 g de sulfate de magnésium anhydre, 1 500 mg de chlorure de sodium, 1 500 mg de citrate de sodium dihydraté tribasique, 750 mg de citrate de sodium dibasique, 250/pqt
Tube à centrifuger de 50 ml avec 6 000 mg de sulfate de magnésium anhydre, 1 500 mg de chlorure de sodium, 1 500 mg de citrate de sodium dihydraté tribasique, 750 mg de citrate de sodium dibasique, 25 par boîte
Tube à centrifuger de 50 ml avec 6 000 mg de sulfate de magnésium anhydre, 1 500 mg d’acétate de sodium anhydre, 25 par boîte
Tube à centrifuger de 50 ml avec sulfate de magnésium 900 mg, PSA 300 mg, carbone 150 mg, 250/paquet.
Tubes à centrifuger 50 ml avec sulfate de magnésium 6 000 mg, acétate de sodium 1 500 mg, 250/boîte
Tubes à centrifuger de 50 ml avec 4 000 g de sulfate de magnésium, 1 000 g de chlorure de sodium, 250 / boîte
Tamaño de la unidad:
25 pièces
250 pièces
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11504735
Marca: Thermo Scientific™ 60105316
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Gagnez du temps et réalisez des déterminations de pesticides plus précises grâce à l’utilisation de ces produits SPE Dispersive préparés à l’avance pour extractions QuEChERS.
Les méthodes de SPE Dispersive QuEChERS offrent une approche pratique et efficace d’extraction et de purification des résidus de pesticides dans les aliments et autres matrices complexes. La méthode QuEChERS présente de nombreux avantages : récupérations élevées, résultats précis, débit de l’échantillon élevé, faible consommation de solvants et verrerie, main d’œuvre et encombrement moindres, coûts de réactifs inférieurs.
Les produits d’extraction SPE HyperSep™ dispersive
Thermo Scientific™ sont disponibles dans toute une gamme de combinaisons d’adsorbants préparées à l’avance, chacune contenant les adsorbants appropriés pour obtenir la meilleure extraction d’analytes à l’aide des méthodes QuEChERS.
Les produits d’extraction SPE dispersive HyperSep utilisent du sulfate de magnésium pour faciliter l’extraction, ainsi que du chlorure de sodium, du citrate de sodium ou de l’acétate de sodium anhydre pour les composés sensibles aux bases (par exemple, folpet, captan). Ils sont fournis dans un tube à centrifuger en PE de 50 ml pour des extractions pratiques.
Les produits SPE dispersive sont préparés à l’avance et optimisés pour cette méthode, afin de vous offrir les avantages suivants :
  • Gain de temps précieux
  • Optimisation des résultats d’analyses, en raison de la cohérence des produits et d’un contrôle qualité rigoureux
  • Obtenez des extraits plus purs et un nombre de pics plus faible grâce à l’utilisation de produits préparés à l'avance et de la meilleure qualité
Technique QuEChERS
  • Mise au point par l’Eastern Regional Research Center USDA en 2003, la technique QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) s’impose de plus en plus comme la méthode de choix pour l’extraction et le nettoyage de résidus de pesticides.
La méthode QuEChERS est un procédé en deux étapes : une extraction suivie d’une purification. Quatre variantes sont disponibles pour la méthode QuEChERS actuellement en cours d’utilisation :
  • La méthode QuEChERS d’origine utilise du chlorure de sodium afin d’améliorer l’extraction
  • La méthode Dispersive AOAC 2007.01 utilise de l’acétate de sodium sous forme d’un tampon, en remplacement du chlorure de sodium
  • La variante à double phase a recours aux techniques PSA et GCB pour supprimer les niveaux élevés de chlorophylle et de phytostérols dans l’extrait final, sans perte de pesticides planaires (molécules aromatiques polaires) à l’aide d’un mélange de solvants toluène / acétone (3:1)
  • La version européenne est similaire à la méthode AOAC, à l’exception de l’extraction qui utilise du chlorure de sodium, du citrate de sodium et du citrate disodique sesquihydraté au lieu de l’acétate de sodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Description Tube à centrifuger de 50 ml avec 4 000 mg de sulfate de magnésium anhydre, 1 000 mg de chlorure de sodium, 1 000 mg de citrate de sodium dihydraté tribasique, 500 mg de citrate de sodium dibasique, 25/pqt
À utiliser avec (application) Méthode QuEChERS
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant Sulfate de magnésium anhydre, chlorure de sodium, citrate de sodium dihydraté tribasique, citrate de sodium dibasique
Type Préparation des échantillons QuEChERS
Volume (métrique) 50 ml
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado