Learn More
Thermo Scientific™ Produits d’extraction SPE dispersive HyperSep™ (QuEChERS)
Code produit. 10269084 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Tube à centrifuger 50 ml avec 1500 mg de sulfate de magnésium, 500 mg de C18, 250/boîte
Tube à centrifuger de 50 ml avec 4 000 mg de sulfate de magnésium anhydre, 1 000 mg de NaCl, 25 par boîte
Tube à centrifuger de 50 ml avec 4 000 mg de sulfate de magnésium anhydre, 1 000 mg de chlorure de sodium, 1 000 mg de citrate de sodium dihydraté tribasique, 500 mg de citrate de sodium dibasique, 25/pqt
Tube à centrifuger de 50 ml avec 4 000 mg de sulfate de magnésium anhydre, 1 000 mg de chlorure de sodium, 1 000 mg de citrate de sodium dihydraté tribasique, 500 mg de citrate de sodium dibasique, 250/pqt.
Tube à centrifuger de 50 ml avec 6 000 g de sulfate de magnésium anhydre, 1 500 mg de chlorure de sodium, 1 500 mg de citrate de sodium dihydraté tribasique, 750 mg de citrate de sodium dibasique, 250/pqt
Tube à centrifuger de 50 ml avec 6 000 mg de sulfate de magnésium anhydre, 1 500 mg de chlorure de sodium, 1 500 mg de citrate de sodium dihydraté tribasique, 750 mg de citrate de sodium dibasique, 25 par boîte
Tube à centrifuger de 50 ml avec 6 000 mg de sulfate de magnésium anhydre, 1 500 mg d’acétate de sodium anhydre, 25 par boîte
Tube à centrifuger de 50 ml avec sulfate de magnésium 900 mg, PSA 300 mg, carbone 150 mg, 250/paquet.
Tubes à centrifuger 50 ml avec sulfate de magnésium 6 000 mg, acétate de sodium 1 500 mg, 250/boîte
Tubes à centrifuger de 50 ml avec 4 000 g de sulfate de magnésium, 1 000 g de chlorure de sodium, 250 / boîte
Conditionnement:
25 pièces
250 pièces
Code produit. 10269084
Marque: Thermo Scientific™ 60105211
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Gagnez du temps et réalisez des déterminations de pesticides plus précises grâce à l’utilisation de ces produits SPE Dispersive préparés à l’avance pour extractions QuEChERS.
Les méthodes de SPE Dispersive QuEChERS offrent une approche pratique et efficace d’extraction et de purification des résidus de pesticides dans les aliments et autres matrices complexes. La méthode QuEChERS présente de nombreux avantages : récupérations élevées, résultats précis, débit de l’échantillon élevé, faible consommation de solvants et verrerie, main d’œuvre et encombrement moindres, coûts de réactifs inférieurs.
Les produits d’extraction SPE HyperSep™ dispersive
Thermo Scientific™ sont disponibles dans toute une gamme de combinaisons d’adsorbants préparées à l’avance, chacune contenant les adsorbants appropriés pour obtenir la meilleure extraction d’analytes à l’aide des méthodes QuEChERS.
Les produits d’extraction SPE dispersive HyperSep utilisent du sulfate de magnésium pour faciliter l’extraction, ainsi que du chlorure de sodium, du citrate de sodium ou de l’acétate de sodium anhydre pour les composés sensibles aux bases (par exemple, folpet, captan). Ils sont fournis dans un tube à centrifuger en polypropylène de 50 ml pour faciliter les extractions.
Les produits SPE dispersive sont préparés à l’avance et optimisés pour cette méthode, afin de vous offrir les avantages suivants :
Gain de temps précieux
Optimisation des résultats d’analyses, en raison de la cohérence des produits et d’un contrôle qualité rigoureux
Obtenez des extraits plus purs et un nombre de pics plus faible grâce à l’utilisation de produits préparés à l'avance et de la meilleure qualité
Technique QuEChERS
Développée par le centre de recherche régional est de l'USDA en 2003, la technique QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe) devient la technique de référence pour l’extraction et la purification de résidus de pesticides.
La méthode QuEChERS est un procédé en deux étapes : une extraction suivie d’une purification. Quatre variantes sont disponibles pour la méthode QuEChERS actuellement en cours d’utilisation :
La méthode QuEChERS d’origine utilise du chlorure de sodium afin d’améliorer l’extraction
La méthode Dispersive AOAC 2007.01 utilise de l’acétate de sodium sous forme d’un tampon, en remplacement du chlorure de sodium
La variante à phase double a recours aux techniques PSA et GCB pour supprimer des niveaux élevés de chlorophylle et de phytostérols dans l’extrait final, sans perte de pesticides planaires (molécules aromatiques) à l’aide d’un mélange de solvants toluène/acétone (3:1)
La version européenne est similaire à la méthode AOAC, à l’exception de l’extraction qui utilise du chlorure de sodium, du citrate de sodium et du citrate disodique sesquihydraté au lieu de l’acétate de sodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Tubes à centrifuger de 50 ml avec 4 000 g de sulfate de magnésium, 1 000 g de chlorure de sodium, 250 / boîte
À utiliser avec (application) Méthode QuEChERS
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant Sulfate de magnésium anhydre, chlorure de sodium anhydre
Type Préparation des échantillons QuEChERS
Volume (métrique) 50 ml