Learn More
Thermo Scientific™ Cartouche HyperSep™ Aminopropyl
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Bénéficiez d’une excellente rétention des médicaments, métabolites et isomères structuraux avec ces cartouches SPE à aminopropyle qui permettent les interactions polaires et les échanges d’anions.
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer de façon significative la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les cartouches à aminopropyle Thermo Scientific™ HyperSep™ offrent un adsorbant polaire pour les interactions polaires et d’échange d’anions.Les composés chimiques offrent une excellente rétention des médicaments, métabolites et isomères structuraux.Exemples d’applications :
- Séparation des isomères structuraux
- Médicaments et métabolites dans des fluides biologiques
- Saccharides, phénols et produits pétroliers
L’adsorbant utilisé dans les cartouches SPE HyperSep Aminopropyl agit comme un échangeur d’anions faibles. Il présente également une meilleure rétention des anions forts tels que les acides sulfoniques.
Cartouches et plaques pour SPE HyperSepLes cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement les opérations de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à 96 puits HyperSep offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différents constituants chimiques d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en boîtes de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
Spécification
Spécification
| Capacité de la colonne (métrique) | 6 ml |
| Description | Cartouche d’aminopropyl HyperSep |
| Poids du lit | 500 mg |
| À utiliser avec (application) | Extraction d’acides forts via des interactions d’échange d’anions et polaires |
| À utiliser avec (équipement) | Système Thermo Scientific HyperSep-96 |
| Granulométrie | 40 à 60 μm |
| Gamme de produits | HyperSep |
| Adsorbant | HyperSep Aminopropyl |
| Type | Cartouche d’extraction en phase solide |
| Volume (métrique) | 6 ml |
| Afficher plus |