Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypercarb™ PREP
Réussissez des séparations difficiles dans les applications en phase normale et en phase inverse avec des colonnes HPLC préparatives en carbone graphite poreux uniques Hypercarb.
566.20€ - 45721.99€
Spécification
pH | 0 à 14 |
---|---|
Porosité | 250 Å |
Surface spécifique | 120 m²/g |
Température | 105°C |
Type d’USP | L109 |
Code produit | Marque | Format de colonne | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format de colonne | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16348586
|
Thermo Scientific™
35005-059070A |
Colonne préparative, standard | 10 mm | 50 mm | 5 μm |
3413.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16358586
|
Thermo Scientific™
35005-059270A |
Colonne préparative, standard | 20 mm | 50 mm | 5 μm |
10327.97€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16378586
|
Thermo Scientific™
35005-109070A |
Colonne préparative, standard | 10 mm | 100 mm | 5 μm |
5823.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16388586
|
Thermo Scientific™
35005-109270A |
Colonne préparative, standard | 20 mm | 100 mm | 5 μm |
13557.27€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16308596
|
Thermo Scientific™
35005-109370A |
Colonne préparative, standard | 30 mm | 100 mm | 5 μm |
25480.82€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16328596
|
Thermo Scientific™
35005-159070A |
Colonne préparative, standard | 10 mm | 150 mm | 5 μm |
5626.71€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16338596
|
Thermo Scientific™
35005-159270A |
Colonne préparative, standard | 20 mm | 150 mm | 5 μm |
19278.73€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16358596
|
Thermo Scientific™
35005-159370A |
Colonne préparative, standard | 30 mm | 150 mm | 5 μm |
40684.51€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16378596
|
Thermo Scientific™
35005-259070A |
Colonne préparative, standard | 10 mm | 250 mm | 5 μm |
11355.11€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16388596
|
Thermo Scientific™
35005-259270A |
Colonne préparative, standard | 20 mm | 250 mm | 5 μm |
27257.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16378606
|
Thermo Scientific™
35007-109370A |
Colonne préparative, standard | 30 mm | 100 mm | 7 μm |
24710.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16318596
|
Thermo Scientific™
35005-109370XL |
Colonne préparative, XtendedLife | 30 mm | 100 mm | 5 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
16368596
|
Thermo Scientific™
35005-159370XL |
Colonne préparative, XtendedLife | 30 mm | 150 mm | 5 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
16398586
|
Thermo Scientific™
35005-109270XL |
Colonne préparative, XtendedLife | 25 mm | 100 mm | 5 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
16368586
|
Thermo Scientific™
35005-059270XL |
Colonne préparative, XtendedLife | 25 mm | 50 mm | 5 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
16398596
|
Thermo Scientific™
35005-259270XL |
Colonne préparative, XtendedLife | 25 mm | 250 mm | 5 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
16308606
|
Thermo Scientific™
35007-018823A |
Pré-colonne | 10 mm | 8 mm | 7 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
16318606
|
Thermo Scientific™
35007-019023A |
Pré-colonne | 10 mm | 20 mm | 7 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
16328606
|
Thermo Scientific™
35007-019323A |
Garde 1/16 po | 10 mm | 30 mm | 7 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
16338606
|
Thermo Scientific™
35007-019323B |
Garde 1/8 po | 10 mm | 30 mm | 7 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
16348606
|
Thermo Scientific™
35007-029023A |
Colonne de protection | 20 mm | 20 mm | 7 µm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
16358606
|
Thermo Scientific™
35007-029323A |
Garde 1/16 po | 20 mm | 30 mm | 7 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
16368606
|
Thermo Scientific™
35007-029323B |
Garde 1/8 po | 20 mm | 30 mm | 7 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
16348596
|
Thermo Scientific™
35005-159270XL |
Colonne préparative, XtendedLife | 25 mm | 150 mm | 5 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
16388606
|
Thermo Scientific™
35007-109370XL |
Colonne préparative, XtendedLife | 30 mm | 100 mm | 7 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Réussissez des séparations difficiles avec des colonnes HPLC préparatives en carbone graphite poreux Thermo Scientific™ Hypercarb™ ; fabriquées en 100 % de carbone graphique poreux, elles offrent des capacités de séparation étendues dans les applications en phase normale et en phase inverse. Les colonnes Hypercarb offrent une meilleure rétention des composés polaires et une séparation des analytes structurellement proches avec une stabilité à des pH extrêmes. Nos colonnes sont disponibles dans une variété de dimensions et une option pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit uniforme.
Adaptées à la résolution des séparations problématiques
- Rétention exceptionnelle des analytes fortement polaires
- Orthogonalité précise à C18.
- Séparent des substances structurellement proches.
- Stables pour un pH compris entre 0 et 14
- Conviennent pour les applications à température élevée.
- Matériel de colonne en acier inoxydable 100 % - suggère de supprimer, non pertinente dans le contexte.
- Sélectivité du carbone graphite poreux (L109).
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
- Conçues pour des applications standard, conditionnées d’une manière professionnelle et robuste pour fournir des produits polyvalents pour une utilisation courante.
- Matériel fileté standard pour colonne de D.I. < 40 mm.
- Matériel à bride standard pour colonne de D.I. ≥ 40 mm.
- Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.
Matériel XtendedLife
- Améliore la durée de vie de la colonne en intégrant un système de compression axiale dynamique (CAD) interne, garantissant ainsi que le lit de culture est toujours étanche.
- Compatible avec la SFC et disponible dans des dimensions allant jusqu’à 50 mm de D.I.
Les pré-colonnes préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos pré-colonnes préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de garde préparatif.
Commandes spécifiques du client
- Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
- Veuillez contacter votre responsable de compte local pour les commandes spécifiques du client.
- Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
Spécification
0 à 14 | |
120 m²/g | |
L109 | |
Sphérique, carbone graphite poreux | |
Rétention polaire |
250 Å | |
105°C | |
Carbone graphite poreux | |
100 % | |
Phase normale et inverse |