Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypercarb™ PREP
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Réussissez des séparations difficiles dans les applications en phase normale et en phase inverse avec des colonnes HPLC préparatives en carbone graphite poreux uniques Hypercarb.
Réussissez des séparations difficiles avec des colonnes HPLC préparatives en carbone graphite poreux Thermo Scientific™ Hypercarb™ ; fabriquées en 100 % de carbone graphique poreux, elles offrent des capacités de séparation étendues dans les applications en phase normale et en phase inverse. Les colonnes Hypercarb offrent une meilleure rétention des composés polaires et une séparation des analytes structurellement proches avec une stabilité à des pH extrêmes. Nos colonnes sont disponibles dans une variété de dimensions et une option pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit uniforme.
Adaptées pour résoudre les séparations problématiques
- Rétention remarquable des analytes fortement polaires
- Orthogonalité précise à C18.
- Sépare des substances structurellement proches.
- Stable entre pH 0 et 14.
- Convient pour les applications à température élevée.
- Matériel de colonne en acier inoxydable 100 % - suggère de supprimer, non pertinente dans le contexte.
- Sélectivité du carbone graphite poreux (L109).
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
- Conçu pour des applications standard, robustes et de conditionnement professionnel, conçu pour fournir des produits polyvalents à utilisation courante.
- Matériel fileté standard pour colonne de diamètre interne < 40 mm.
- Matériel à bride standard pour colonne de dia. int. ≥ 40 mm.
- Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.
Matériel XtendedLife
- Améliore la durée de vie de la colonne en intégrant un système de compression axiale dynamique (CAD) interne, garantissant ainsi que le lit de culture est toujours étanche.
- Compatible avec la SFC et disponible dans des dimensions allant jusqu’à 50 mm d’épaisseur
Les protections préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos colonnes de protection préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de protection préparative.
Commandes spécifiques au client
- Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
- Veuillez contacter le service client pour des commandes spécifiques au client.
- Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne préparative, Xtended Life |
| Diamètre (métrique) | 25 mm |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Pression max. | 3500 psi (240 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 0 à 14 |
| Porosité | 250 Å |
| Surface spécifique | 120 m²/g |
| Température | 105°C |
| Type d’USP | L109 |
| Afficher plus |