Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC Hypercarb™, 7 μm
Les colonnes Thermo Scientific™ Hypercarb™ sont en 100 % carbone graphite poreux offrant des possibilités de séparation considérables.
895.00€ - 1670.00€
Spécification
Format de colonne | Analytique |
---|---|
Granulométrie | 7 µm |
Porosité | 250 Å |
Surface spécifique | 120 m²/g |
Température | 105°C |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11538420
|
Thermo Scientific™
35007-022130 |
2,1 mm de dia.int. | 20 mm |
1046.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10745126
|
Thermo Scientific™
35007-053030 |
3 mm | 50 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11528430
|
Thermo Scientific™
35007-154630 |
4,6 mm de dia.int. | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Rétention exceptionnelle des analytes fortement polaires
- Orthogonalité réelle par rapport au modèle C18
- Substances structuralement proches séparées
- Stabilité de pH 0 à 14
- Excellentes pour les applications à haute température
Spécification
Analytique | |
250 Å | |
105°C | |
Porous Graphitic Carbon | |
100% | |
Normal and Reversed Phase |
7 µm | |
120 m²/g | |
L109 | |
Silice | |
Mixed Mode |