Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC Hypercarb™, 7 μm
Les colonnes Thermo Scientific™ Hypercarb™ sont en 100 % carbone graphite poreux offrant des possibilités de séparation considérables.
Marque: Thermo Scientific™ 35007-154630
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Rétention exceptionnelle des analytes fortement polaires
- Orthogonalité réelle par rapport au modèle C18
- Substances structuralement proches séparées
- Stabilité de pH 0 à 14
- Excellentes pour les applications à haute température
Spécification
Analytique | |
150 mm | |
1 to 14 | |
120 m²/g | |
L109 | |
Hypercarb | |
100% | |
Normal and Reversed Phase |
4,6 mm de dia.int. | |
7 μm | |
250 Å | |
105°C | |
Porous Graphitic Carbon | |
Silice | |
Mixed Mode |