Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC Hypercarb™, 7 μm
Les colonnes Thermo Scientific™ Hypercarb™ sont en 100 % carbone graphite poreux offrant des possibilités de séparation considérables.
Marque: Thermo Scientific™ 35007-022130
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Rétention exceptionnelle des analytes fortement polaires
- Orthogonalité réelle par rapport au modèle C18
- Substances structuralement proches séparées
- Stabilité de pH 0 à 14
- Excellentes pour les applications à haute température
Spécification
Analytique | |
20 mm | |
1 à 14 | |
120 m²/g | |
L109 | |
Hypercarb | |
100% | |
Phase normale et inverse |
2,1 mm de dia.int. | |
7 μm | |
250 Å | |
105°C | |
Carbone graphite poreux | |
Carbone graphite poreux | |
Mode mixte |