Learn More
Ansell Gants ESD en nylon / spandex HyFlex™ 11-819 avec revêtement en mousse nitrile FORTIX™
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- Fonctionnalité ESD certifiée conforme à la norme EN 16350:2014
- Utilisables dans les zones à risque d’explosion dans le cadre d’une chaîne de mise à la terre
- Le revêtement en spandex et nylon, de calibre 18, sans soudure donne une sensation de main nue pour les tâches exigeant dextérité et précision
- Le revêtement en mousse nitrile FORTIX™ améliore la préhension et offre une protection durable
- La technologie ZONZ™ Comfort Fit garantit que les gants sont très perméables à l’air
- Le procédé de lavage exclusif permet de fournir des gants plus propres et plus confortables
- La fonctionnalité de l’écran tactile permet aux utilisateurs d’utiliser plusieurs dispositifs à écran tactile sans retirer les gants
- Approbation dermatologique par Dermatest™
- Certification par OEKO-TEX™
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Sans substance causant des dommages à l'environnement
- Certifications et labels de qualité
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | EN 16350:2014, EN 420:2003 + A1:2009 |
Zone enduite | Palm |
Applications | Industrie |
Coating Material | Mousse nitrile |
Couleur | Bleu |
Jetable | Non |
Hand | Spécifique |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nylon, Spandex |
Type de produit | Gants ESD |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 6
Documents
Product Information
Product Guides
CE Certificate
Taille: 266.7 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants ESD en nylon / spandex HyFlex™ 11-819 avec revêtement en mousse nitrile FORTIX™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu