Learn More
Ansell Gants en nylon à usage d’intensité légère HyFlex™ 11-605 avec bouts de doigts en polyuréthane
Fisher Scientific - Gants industriels conçus pour des applications légères et délicates dans des environnements secs nécessitant des niveaux élevés de dextérité
52.75€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
---|---|
Zone enduite | Bouts des doigts |
Coating Material | Polyuréthane |
Couleur | Blanc, Jaune |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12600722
|
Ansell
11605100 |
10 |
52.75€
12 paires |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12630722
|
Ansell
11605080 |
8 |
52.75€
12 paires |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12640722
|
Ansell
11605090 |
9 |
52.75€
12 paires |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12610722
|
Ansell
11605060 |
6 |
52.75€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
12620722
|
Ansell
11605070 |
7 |
52.75€
12 paires |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Les gants en nylon sont confortables et flexibles
- Le revêtement en polyuréthane sur les bouts des doigts améliore la sensibilité tactile
- Conçus pour des applications légères et délicates nécessitant des niveaux élevés de dextérité
Spécification
ANSI 3 | |
Polyuréthane | |
ANSI A1 | |
Nylon | |
003XA | |
Maille | |
15 |
Bouts des doigts | |
Blanc, Jaune | |
Spécifique | |
Gants à revêtement enduit | |
Automobile, machines/équipements et fabrication de métaux | |
11-605 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants en nylon à usage d’intensité légère HyFlex™ 11-605 avec bouts de doigts en polyuréthane