Learn More
Ansell Gants en nylon à usage d’intensité légère HyFlex™ 11-605 avec bouts de doigts en polyuréthane
Code produit. 12620722 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
Conditionnement:
12 paires
Code produit. 12620722
Marque: Ansell 11605070
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fisher Scientific - Gants industriels conçus pour des applications légères et délicates dans des environnements secs nécessitant des niveaux élevés de dextérité
  • Les gants en nylon sont confortables et flexibles
  • Le revêtement en polyuréthane sur les bouts des doigts améliore la sensibilité tactile
  • Conçus pour des applications légères et délicates nécessitant des niveaux élevés de dextérité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 3
Zone enduite Bouts des doigts
Coating Material Polyuréthane
Couleur Blanc, Jaune
Cut Resistance Rating ANSI A1
Finition externe Fingertip Textured
Hand Spécifique
Latex Free Yes
Matériau Nylon
Type de produit Gants à revêtement enduit
Dimensions 7
Norme EN388 003XA
À utiliser avec (application) Automobile, machines/équipements et fabrication de métaux
Type de manchette de gant Maille
Séries 11-605
Yarn Gauge 15