Learn More
Ansell Gants légers en polyuréthane blanc série 11-605 HyFlex™
Conçus pour les applications légères et délicates dans les environnements secs exigeant des niveaux de dextérité maximum
Marque: Ansell 11605100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les gants en nylon sont confortables et flexibles
- Le revêtement en polyuréthane sur les bouts des doigts améliore la sensibilité tactile
- Conçus pour des applications légères et délicates nécessitant des niveaux élevés de dextérité
Spécification
ANSI 3 | |
PUR | |
ANSI A1 | |
Nylon | |
10 | |
Automobile, machines/équipements et fabrication de métaux | |
11-605 |
Bouts des doigts | |
Blanc, Jaune | |
Spécifique | |
Gants à revêtement enduit | |
003XA | |
Maille | |
15 |