Learn More
Hydrochlorure d’hydroxylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Le chlorhydrate d’hydroxylamine est un inhibiteur de la monomoamine oxydase. Il est utilisé dans la préparation des oxymes et des acides hydroxymiques en synthèse organique. Il fait office d’inhibiteur de copolymérisation. Il peut servir à éliminer le brome et le polybromure d’une solution lors de l’extraction de la lignine de la biomasse lignocellulosique. Il s’agit de la principale matière première utilisée dans la préparation de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Il joue un rôle crucial dans les industries du caoutchouc et du plastique en tant qu’antioxydant, accélérateur de vulcanisation et agent de récupération radicalaire. Il est également utilisé comme stabilisateur de couleur et additif d’émulsion dans les films couleur.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le chlorhydrate d’hydroxylamine est un inhibiteur de la monomoamine oxydase. Il est utilisé dans la préparation des oxymes et des acides hydroxymiques en synthèse organique. Il fait office d’inhibiteur de copolymérisation. Il peut servir à éliminer le brome et le polybromure d’une solution lors de l’extraction de la lignine de la biomasse lignocellulosique. Il s’agit de la principale matière première utilisée dans la préparation de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Il joue un rôle crucial dans les industries du caoutchouc et du plastique en tant qu’antioxydant, accélérateur de vulcanisation et agent de récupération radicalaire. Il est également utilisé comme stabilisateur de couleur et additif d’émulsion dans les films couleur.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, le méthanol et le glycérol.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, le pentachlorure phosphoreux, le calcium et le sulfate de cuivre(II) anhydre.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hydroxylamine hydrochloride |
Point de fusion | 152°C (dec.) |
pH | 3.6 |
Quantité | 250 g |
Formule linéaire | NH2OH·HCl |
Numéro UN | UN2923 |
Beilstein | 3539763 |
Merck Index | 14,4828 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,alcohol,methanol and glycerol. |
Poids de la formule | 69.49 |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10253277 | Certificat d’analyse | 29/11/2024 | A15398.0I,A15398.30,A15398.22,A15398.0B,A15398.36 |
10250138 | Certificat d’analyse | 25/03/2024 | A15398.0I,A15398.30,A15398.22,A15398.0B,A15398.36 |
10247741 | Certificat d’analyse | 18/08/2023 | A15398.0I,A15398.30,A15398.22,A15398.0B,A15398.36 |
W15I001 | Certificat d’analyse | 23/09/2022 | A15398.0I,A15398.30,A15398.22,A15398.0B,A15398.36 |
5005H24T | Certificat d’analyse | 18/08/2022 | A15398.0I,A15398.30,A15398.22,A15398.0B |
Sécurité et traitement
- Hydroxylamine hydrochloride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Hydroxylamine hydrochloride