Learn More
Chlorhydrate d’hydroxylamine, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10551121
Chlorhydrate d’hydroxylamine, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10551121
250 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10551121
Marque: Thermo Scientific Acros 270102500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5470-11-1
Formule moléculaire ClH4NO
Poids moléculaire (g/mol) 69.49
Numéro MDL MFCD00051089
Clé InChI WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hciAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 443297
ChEBI CHEBI:5807
SMILES Cl.NO
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxylamine hydrochloride
Point de fusion 155°C to 158°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire H2NOH·HCl
Fieser 01,478; 02,217; 07,176; 09,245
Merck Index 15, 4867
Informations sur la solubilité Solubility in water: 560g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,methanol,glycerol,propylene glycol,insoluble in cold ether
Nom IUPAC Hydroxylamine ; hydrochlorure
Poids de la formule 69.49
Pourcentage de pureté ≥99%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467123 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/11/2024 Catalog Number270100050,270100010,270101000,270102500
Numéro de lotA0463302 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/06/2024 Catalog Number270100050,270100010,270101000,270102500
Numéro de lotA0457062 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/10/2023 Catalog Number270100050,270100010,270101000,270102500
Numéro de lotA0448659 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2023 Catalog Number270100050,270100010,270101000,270102500
Numéro de lotA0395142 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number270100050,270100010,270101000,270102500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydroxylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
Nom du produit
Chlorhydrate d’hydroxylamine, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals >