Learn More
Acide chlorhydrique, réactif ACS, env. 37 % de solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10167560
Acide chlorhydrique, réactif ACS, env. 37 % de solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10167560
2,5 L, Flacon en verre EcoSafPak™
Click to view available options
Quantité:
500ml
2,5 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Flacon en verre EcoSafPak™
Récipient en plastique
Code produit. 10167560
Marque: Thermo Scientific Acros 423790025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstofAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid
Note relative au nom ca. 37% Solution in Water
Densité 1,1800 g/ml
Métaux lourds (sous forme de Pb) 1 ppm max.
Conditionnement Flacon en verre EcoSafPak™
Résidus après l’allumage 0,0005% max.
Quantité 2,5 L
Formule linéaire HCl
Forme physique Solution, exempte de matières en suspension ou de sédiments
Numéro UN 1789
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Merck Index 15, 4818
Nom IUPAC Chlorane
Poids de la formule 36.45
Pourcentage de pureté 36.5 to 38.0%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467582 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number423795001,423790251,423795000,423790026,423790025
Numéro de lotB0788361 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/10/2024 Catalog Number423790251,423795001,423795000,423790026,423790025
Numéro de lotB0785505 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number423790251,423795001,423795000,423790026,423790025
Numéro de lotB0784548 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number423790251,423795001,423795000,423790026,423790025
Numéro de lotB0784547 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number423790251,423795001,423795000,423790026,423790025
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide chlorhydrique, réactif ACS, env. 37 % de solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals >