Learn More
Acide chlorhydrique, réactif ACS, env. 37 % de solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10270593
Acide chlorhydrique, réactif ACS, env. 37 % de solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10270593
500ml, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
500ml
2,5 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Flacon en verre EcoSafPak™
Récipient en plastique
Code produit. 10270593
Marque: Thermo Scientific Acros 423795001
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid
Note relative au nom ca. 37% Solution in Water
Point de fusion -35,0°C
Point d’ébullition 57,0°C
Densité 1,1800 g/ml
Métaux lourds (sous forme de Pb) 1 ppm max.
Conditionnement Flacon en plastique
Résidus après l’allumage 0,0005% max.
Gravité spécifique 1,18
Quantité 500ml
Viscosité 1,9 mPa.s (15°C)
Formule linéaire HCl
Forme physique Solution, exempte de matières en suspension ou de sédiments
Numéro UN 1789
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Merck Index 15, 4818
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : miscible :823 g/L (0°C) ; 561 g/L (60°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool, le benzène et l’éther, insoluble dans les hydrocarbures
Nom IUPAC acide chlorhydrique
Poids de la formule 36.46
Pourcentage de pureté 36.5 to 38.0%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide chlorhydrique, réactif ACS, env. 37 % de solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals >