Learn More
HYDRANAL™ : solvant NEXTGEN FI, Honeywell Fluka™
Milieu pour titrations volumétriques Karl Fischer à deux composants
Marque:  Honeywell Fluka 34432-1L
Code produit. 16802370
  • 148.96€ / 1L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • À base de méthanol
  • Exempt d’imidazole
  • Exempt de substances CMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent FI
11°C
147-85-3
≥0.10%
Bouteille en verre
UN1230
0.9 g/cm3 (at 20°C)
1 L
5 to 6
≤5%
Liquide
Completely Miscible in Water
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS Documents
Nom du produit
HYDRANAL™ : solvant NEXTGEN FI, Honeywell Fluka™ > 1 L