Learn More
HYDRANAL™ : solvant NEXTGEN FI, Honeywell Fluka™
Milieu pour titrations volumétriques Karl Fischer à deux composants
148.96€ - 776.52€
Spécification
Densité | 0.9 g/cm3 (at 20°C) |
---|---|
Point d’éclair | 11°C |
Nom chimique ou matériau | HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent FI |
CAS | 147-85-3 |
pH | 5 to 6 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16802370
|
Honeywell Fluka
34432-1L |
1 L |
148.96€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16812370
|
Honeywell Fluka
34432-6X1L |
6 x 1 L |
776.52€
6L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- À base de méthanol
- Exempt d’imidazole
- Exempt de substances CMR
Spécification
0.9 g/cm3 (at 20°C) | |
HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent FI | |
5 to 6 | |
≤5% | |
Liquide | |
Completely Miscible in Water |
11°C | |
147-85-3 | |
≥0.10% | |
Bouteille en verre | |
UN1230 |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- HYDRANAL NEXTGEN Solvent FI
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: methanol, 2-ethylimidazole, sulphur dioxide, l-proline
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
HYDRANAL™ : solvant NEXTGEN FI, Honeywell Fluka™