Learn More
Cytiva Supplément HyClone™ Cell Boost™ 7b
Un supplément d’acides aminés concentré, en poudre prête à l’emploi, pour la production de protéines à haut rendement dans les procédés par lots nourriciers de CHO
88.85€ - 539.00€
Spécification
Description | Sans : L-glutamine, poloxamère 188 et insuline |
---|---|
Type de produit | Supplément d’acides aminés |
À utiliser avec (application) | Production de protéines à haut rendement dans les procédés par lots nourriciers de CHO |
Gamme de produits | HyClone™ |
Code produit | Marque | Quantité | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16574581
|
Cytiva
SH31120.01 |
100 mL | Liquide |
88.85€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16584581
|
Cytiva
SH31120.02 |
500 mL | Liquide |
345.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16625805
|
Cytiva
SH31120.03 |
1 000 ml | Liquide |
539.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16447695
|
Cytiva
SH31027.01 |
500 mL | Poudre |
274.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Improve productivity and cell yield in fed-batch cultures by supplementing the cell culture medium to replace nutrients depleted during cell culture
- A concentrated solution of amino acids with an alkaline pH
- Cell Boost 7a and 7b are concentrated cell culture supplements designed to be used together to enhance protein production.
- Designed to support modern manufacturing processes
- Chemically defined (CD), animal-derived component-free (ADCF), and does not contain any growth factors (such as insulin), peptides, hydrolysates, phenol red, or 2-mercaptoethanol
- Intended for use in combination with HyClone ActiPro and ActiSM media as part of the ActiPro cell culture system
- Formulated to provide high yields of recombinant proteins in processes when using Chinese hamster ovary (CHO) cell lines
- Manufactured to meet cGMP manufacturing standards and QC specifications
Spécification
Sans : L-glutamine, poloxamère 188 et insuline | |
Supplément d’acides aminés | |
Production de protéines à haut rendement dans les procédés par lots nourriciers de CHO | |
HyClone™ |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.