Learn More
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 7b Supplement
A concentrated amino acid supplement, in a ready to use powder format, for high-yield protein production in CHO fed-batch processes
Marque:  Cytiva SH31027.01
213.71 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16447695
  • 274.00€ / 500mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Améliorez la productivité et le rendement cellulaire dans les cultures par lots nourriciers complétant le milieu de culture cellulaire pour remplacer les nutriments appauvris pendant la culture cellulaire
  • Solution concentrée d’acides aminés à pH alcalin
  • Cell Boost 7a et 7b sont des suppléments de culture cellulaire concentrés conçus pour être utilisés ensemble pour améliorer la production de protéines.
  • Conçu pour prendre en charge les procédés de fabrication modernes
  • Défini chimiquement (CD), sans composants d’origine animale (ADCF) et sans facteurs de croissance (comme l’insuline), peptides, hydrolysats, rouge de phénol ou 2-mercaptoéthanol
  • Conçu pour une utilisation en association avec les milieux HyClone ActiPro et ActiSM dans le cadre du système de culture cellulaire ActiPro
  • Formulé pour fournir des rendements élevés de protéines recombinantes dans les procédés lors de l’utilisation de lignées de cellules ovariennes de hamster chinois (CHO)
  • Fabriqué pour répondre aux normes de fabrication des BPFa et aux spécifications de CQ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
À conserver entre 2°C et 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité
Poudre
Non stérile
HyClone™
Sans : L-glutamine, poloxamère 188 et insuline
Supplément d’acides aminés
Production de protéines à haut rendement dans les procédés par lots nourriciers de CHO
500 mL
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Cell Boost 7b, without Poloxamer-188, without Insulin, without L-Glutamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: tyrosine
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 100% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.