Learn More
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 7b Supplement
A concentrated amino acid supplement, in a ready to use powder format, for high-yield protein production in CHO fed-batch processes
Marque: Cytiva SH31120.02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Améliorez la productivité et le rendement cellulaire dans les cultures par lots nourriciers complétant le milieu de culture cellulaire pour remplacer les nutriments appauvris pendant la culture cellulaire
- Solution concentrée d’acides aminés à pH alcalin
- Cell Boost 7a et 7b sont des suppléments de culture cellulaire concentrés conçus pour être utilisés ensemble pour améliorer la production de protéines.
- Conçu pour prendre en charge les procédés de fabrication modernes
- Défini chimiquement (CD), sans composants d’origine animale (ADCF) et sans facteurs de croissance (comme l’insuline), peptides, hydrolysats, rouge de phénol ou 2-mercaptoéthanol
- Conçu pour une utilisation en association avec les milieux HyClone ActiPro et ActiSM dans le cadre du système de culture cellulaire ActiPro
- Formulé pour fournir des rendements élevés de protéines recombinantes dans les procédés lors de l’utilisation de lignées de cellules ovariennes de hamster chinois (CHO)
- Fabriqué pour répondre aux normes de fabrication des BPFa et aux spécifications de CQ
Spécification
Sans : L-glutamine, poloxamère 188 et insuline | |
Supplément d’acides aminés | |
HyClone™ |
Liquide | |
Production de protéines à haut rendement dans les procédés par lots nourriciers de CHO | |
500 mL |