Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de TIM-4 humaine
ELISA
692.00€ - 2780.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | B430010N18Rik ; RGD1564516 ; smuckler ; TIM-4 soluble ; protéine de rate contenant de la mucine, knockout de lymphotoxine ; sTIM 4 ; immunoglobuline de cellule T et domaine de la mucine contenant 4 ; immunoglobuline de cellule T et domaine de la mucine contenant 4 ; protéine contenant le domaine de la mucine et de l’immunoglobuline des cellules T 4 ; récepteur de mucine et immunoglobuline des cellules T 4 ; protéine de membrane des cellules T 4 ;Tim-4 ; TIM-4 ; TIMD4 ; TIM-4 |
---|---|
Plage de dosage | 20 à 5 000 pg/ml |
Sensibilité du dosage | 20 pg/ml |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17175239
|
Invitrogen™
EH455RBX5 |
5 x 96 tests |
2780.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17144763
|
Invitrogen™
EH455RB |
96 dosages |
692.00€
96 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Human TIM-4 quantitates human TIM-4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human TIM-4.
La famille de protéines contenant des domaines d’immunoglobulines de cellules T et de mucine (TIM, pour T cell immunoglobulin and mucin domain containing) code pour des récepteurs de surface cellulaire impliqués dans la régulation de l’immunité médiée par les cellules T (Th)-1 et -2. La TIM-4, qui est exprimée de manière préférentielle sur les macrophages et les cellules dendritiques, est le ligand naturel de TIM-1, et cette liaison conduit à l’expansion des cellules T et à la production de cytokines. Contrairement aux autres membres de la famille TIM, TIM-4 n’a pas de séquence de signal de phosphorylation de la tyrosine putative dans son domaine intracellulaire. Le gène TIM-4 est situé à un locus associé à la prédisposition à l’asthme chez les souris et les humains. De par sa connexion avec la réactivité de Th2 déclenchée par TIM-1, il peut être considéré comme un gène candidat de maladie / prédisposition pour l’asthme.
Spécification
B430010N18Rik ; RGD1564516 ; smuckler ; TIM-4 soluble ; protéine de rate contenant de la mucine, knockout de lymphotoxine ; sTIM 4 ; immunoglobuline de cellule T et domaine de la mucine contenant 4 ; immunoglobuline de cellule T et domaine de la mucine contenant 4 ; protéine contenant le domaine de la mucine et de l’immunoglobuline des cellules T 4 ; récepteur de mucine et immunoglobuline des cellules T 4 ; protéine de membrane des cellules T 4 ;Tim-4 ; TIM-4 ; TIMD4 ; TIM-4 | |
20 pg/ml | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
TIMD4 | |
<10% | |
HRP | |
Sérumt, 50 μl ; surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl | |
TIM-4 (TIMD4) | |
4 h 45 min |
20 à 5 000 pg/ml | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
Q96H15 | |
<12% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |