Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de TIM-4 humaine
Description
Human TIM-4 quantitates human TIM-4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human TIM-4.
La famille de protéines contenant des domaines d’immunoglobulines de cellules T et de mucine (TIM, pour T cell immunoglobulin and mucin domain containing) code pour des récepteurs de surface cellulaire impliqués dans la régulation de l’immunité médiée par les cellules T (Th)-1 et -2. La TIM-4, qui est exprimée de manière préférentielle sur les macrophages et les cellules dendritiques, est le ligand naturel de TIM-1, et cette liaison conduit à l’expansion des cellules T et à la production de cytokines. Contrairement aux autres membres de la famille TIM, TIM-4 n’a pas de séquence de signal de phosphorylation de la tyrosine putative dans son domaine intracellulaire. Le gène TIM-4 est situé à un locus associé à la prédisposition à l’asthme chez les souris et les humains. De par sa connexion avec la réactivité de Th2 déclenchée par TIM-1, il peut être considéré comme un gène candidat de maladie / prédisposition pour l’asthme.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | B430010N18Rik ; RGD1564516 ; smuckler ; TIM-4 soluble ; protéine de rate contenant de la mucine, knockout de lymphotoxine ; sTIM 4 ; immunoglobuline de cellule T et domaine de la mucine contenant 4 ; immunoglobuline de cellule T et domaine de la mucine contenant 4 ; protéine contenant le domaine de la mucine et de l’immunoglobuline des cellules T 4 ; récepteur de mucine et immunoglobuline des cellules T 4 ; protéine de membrane des cellules T 4 ;Tim-4 ; TIM-4 ; TIMD4 ; TIM-4 |
| Plage de dosage | 20 à 5 000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 20 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | Q96H15 |
| Symbole de gène(s) | TIMD4 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |