Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de TIM-4 humaine
Code produit. 17175239
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Code produit. 17175239
Marque: Invitrogen™ EH455RBX5
ELISA
Human TIM-4 quantitates human TIM-4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human TIM-4.
La famille de protéines contenant des domaines d’immunoglobulines de cellules T et de mucine (TIM, pour T cell immunoglobulin and mucin domain containing) code pour des récepteurs de surface cellulaire impliqués dans la régulation de l’immunité médiée par les cellules T (Th)-1 et -2. La TIM-4, qui est exprimée de manière préférentielle sur les macrophages et les cellules dendritiques, est le ligand naturel de TIM-1, et cette liaison conduit à l’expansion des cellules T et à la production de cytokines. Contrairement aux autres membres de la famille TIM, TIM-4 n’a pas de séquence de signal de phosphorylation de la tyrosine putative dans son domaine intracellulaire. Le gène TIM-4 est situé à un locus associé à la prédisposition à l’asthme chez les souris et les humains. De par sa connexion avec la réactivité de Th2 déclenchée par TIM-1, il peut être considéré comme un gène candidat de maladie / prédisposition pour l’asthme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion B430010N18Rik ; RGD1564516 ; smuckler ; TIM-4 soluble ; protéine de rate contenant de la mucine, knockout de lymphotoxine ; sTIM 4 ; immunoglobuline de cellule T et domaine de la mucine contenant 4 ; immunoglobuline de cellule T et domaine de la mucine contenant 4 ; protéine contenant le domaine de la mucine et de l’immunoglobuline des cellules T 4 ; récepteur de mucine et immunoglobuline des cellules T 4 ; protéine de membrane des cellules T 4 ;Tim-4 ; TIM-4 ; TIMD4 ; TIM-4
Plage de dosage 20 à 5 000 pg/ml
Sensibilité du dosage 20 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) Q96H15
Symbole de gène(s) TIMD4
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérumt, 50 μl ; surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible TIM-4 (TIMD4)
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min