Learn More
R&D Systems™ Human M-CSF Quantikine ELISA Kit
Human M-CSF Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
752.00€ - 4290.00€
Spécification
Plage de dosage | 78.10 to 5000 pg/mL |
---|---|
Sensibilité du dosage | 47.3 pg/mL |
Conjugué | HRP |
Réactivité croisée | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
Type de produit | Solid Phase Sandwich ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Suffisant pour | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Suffisant pour | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
18712374
|
R&D Systems™
DMC00B |
1 Plate | 1 x 96-well Plate |
752.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18732104
|
R&D Systems™
SMC00B |
6 Plates | Sufficient materials to run ELISAs on at least six 96-well plates |
4290.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The Human M-CSF Quantikine ELISA Kit quantifies human M-CSF.Spécification
78.10 to 5000 pg/mL | |
HRP | |
Solid Phase Sandwich ELISA | |
Natural and Recombinant Human M-CSF | |
ELISA | |
Cell Culture Supernates (100 μL), Serum (100 μL), EDTA Plasma (100 μL), Heparin Plasma (100 μL), Saliva (100 μL), Urine (100 μL) | |
colony stimulating factor 1 (macrophage), CSF1, CSF-1, Lanimostim, macrophage colony stimulating factor, macrophage colony-stimulating factor 1, MCSF, M-CSF, MCSFlanimostim, MGC31930 |
47.3 pg/mL | |
<50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules | |
Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Saliva, Serum, Urine | |
Human | |
1435 | |
Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
R&D Systems™ Human M-CSF Quantikine ELISA Kit