Learn More
R&D Systems™ Human M-CSF Quantikine ELISA Kit
Code produit. 18732104
Click to view available options
Quantité:
1 plaque
6 plaques
Suffisant pour:
1 plaque à 96 puits
6 plaques de 96 puits
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 18732104
Marque: R&D Systems™ SMC00B
Human M-CSF Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human M-CSF Quantikine ELISA Kit quantifies human M-CSF.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de dosage 78.10 to 5000 pg/mL
Sensibilité du dosage 47.3 pg/mL
Conjugué HRP
Réactivité croisée <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
Type de produit Solid Phase Sandwich ELISA
Type d’échantillon Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Saliva, Serum, Urine
Spécificité Natural and Recombinant Human M-CSF
Suffisant pour 6 plaques de 96 puits
Espèces cibles Human
À utiliser avec (application) ELISA
Identification génétique (Entrez) 1435
Quantité 6 plaques
Volume d’échantillon Cell Culture Supernates (100 μL), Serum (100 μL), EDTA Plasma (100 μL), Heparin Plasma (100 μL), Saliva (100 μL), Urine (100 μL)
Conditions de stockage Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Synonyme colony stimulating factor 1 (macrophage), CSF1, CSF-1, Lanimostim, macrophage colony stimulating factor, macrophage colony-stimulating factor 1, MCSF, M-CSF, MCSFlanimostim, MGC31930