Learn More
Justrite™ Collecteur multiple HPLC pour bidons d’élimination à déconnexion rapide
Code produit. p-3571534
Click to view available options
Comprend:
Bouchon pour ports inutilisés, collecteur avec connexion pour chargeur en acier inox
Bouchon pour ports inutilisés, collecteur avec déconnexion rapide en acier inox
Bouchon pour ports inutilisés, collecteur à déconnexion rapide en polypropylène
Matériau:
Acier inox, PP, Polypropylene
PP
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11977137
Marque: Justrite™ 28177
Pour une utilisation avec les bidons de sécurité HPLC à déconnexion rapide Justrite™ Centura
Pour une utilisation avec les bidons de sécurité HPLC à déconnexion rapide Justrite™ Centura
  • Permet d’alimenter jusqu’à six lignes de déchets par collecteur à partir de procédés HPLC en un seul raccord d’admission
  • Six ports 1/4-28 po et un port 3/8 po NPT plus des bouchons pour les ports non utilisés
  • Taraudés pour recevoir des raccords à compression de filetage 1/4-28 disponibles séparément
  • Plusieurs collecteurs peuvent être utilisés sur un conteneur de déconnexion rapide conçu sur mesure tant qu’une déconnexion reste inutilisée pour permettre la ventilation
  • Les numéros de réf. 19-412-604 dispose d’une connexion d’empilage lui permettant de se fixer sur le dessus du nº de réf. 19-412-602 ou 19-412-603 ; permet d’alimenter jusqu’à 12 lignes dans le bidon d’élimination
  • Raccords vendus séparément (voir 19-412-605, -606)
Spécification
Certifications/Conformité Code 30 de l’US OSHA et de la NFPA
Type de produit Boîte d’élimination à déconnexion rapide
À utiliser avec (équipement) Pour les boîtes d’élimination sécurisées HPLC à déconnexion rapide Justrite™ centura
Matériau Acier inox, PP, Polypropylene
Comprend Bouchon pour ports inutilisés, collecteur avec déconnexion rapide en acier inox
Quantité Chaque
Dimensions 7 x 5 x 4,5 in (17,8 x 12,7 x 11,4 cm)
Longueur (impériale) 7 po
Longueur (métrique) 17,8 cm
Largeur (impériale) 5 po
Largeur (métrique) 12,7 cm
Hauteur (impériale) 4,5 in
Hauteur (métrique) 11,4 cm