Learn More
Schmidlin™ HP Plus Tower Nitrogen Generator with Catalyst
This nitrogen generator produces a continuous supply of high purity nitrogen.
8508.70€ - 11597.16€
Spécification
Profondeur (métrique) | 63 cm |
---|---|
Hauteur (métrique) | 49 cm |
Température ambiante max. de fonctionnement | 35°C |
Pression de sortie | 5 bar |
Largeur (impériale) | 55 in. |
Code produit | Marque | Débit | Pureté de l’azote | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit | Pureté de l’azote | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17708899
|
Schmidlin™
DB-N2T-200-O-EU |
200 mL/min. | >99.999% |
8508.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17768899
|
Schmidlin™
DB-N2T-500-O-EU |
500 mL/min. | >99.999% |
9988.46€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17788899
|
Schmidlin™
DB-N2T-750-O-EU |
750 mL/min. | >99.999% |
10212.67€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17798889
|
Schmidlin™
DB-N2T-1000-O-EU |
1000 mL/min. | >99.999% |
10558.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17728899
|
Schmidlin™
DB-N2T-2000-O-EU |
2000 mL/min. | >99.999% |
11597.16€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17748899
|
Schmidlin™
DB-N2T-4000-O-EU |
4000 mL/min. | >99% |
10624.66€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Increase efficiency and improve safety and performance
- On-demand supply 24/7
- Purity: up to +99.999% & <0.1 ppm THC
- Pressure: up to 5 barg (75 psig)
- Ideal for all GC applications
- Stable baseline with increased sensitivity and repeatability
- Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
Spécification
63 cm | |
35°C | |
55 in. | |
Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in. | |
270 W |
49 cm | |
5 bar | |
140 cm | |
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz |