Learn More
Schmidlin™ HP Plus Tower Nitrogen Generator with Catalyst
This nitrogen generator produces a continuous supply of high purity nitrogen.
Marque: Schmidlin™ DB-N2T-200-O-EU
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Increase efficiency and improve safety and performance
- On-demand supply 24/7
- Purity: up to +99.999% & <0.1 ppm THC
- Pressure: up to 5 barg (75 psig)
- Ideal for all GC applications
- Stable baseline with increased sensitivity and repeatability
- Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
Spécification
63 cm | |
49 cm | |
5 bar | |
140 cm | |
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz | |
270 W |
200 mL/min. | |
35°C | |
55 in. | |
Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in. | |
>99.999% |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.