Learn More
Logistik™ Blouses de laboratoire blanches unisexe de type Howie avec manchettes en maille Code produit.: 12348647
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Logistik™ Blouses de laboratoire blanches unisexe de type Howie avec manchettes en maille
Code produit. 12348647
Grande taille, 100 cm
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
Grande taille
XL
Longueur (métrique):
88 cm
100 cm
Code produit. 12348647
Marque: Logistik™ 441YHV6WH108C
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Comprend deux poches basses. Les blouses de laboratoire blanches unisexes de type Howie Logistik Unicorp™ avec manchettes en maille sont équipées d’un col croisé avec fermeture à l’avant par boutons pression pour une protection frontale supplémentaire.
Comprend deux poches basses. Les blouses de laboratoire blanches unisexes de type Howie Logistik Unicorp™ avec manchettes en maille sont équipées d’un col croisé avec fermeture à l’avant par boutons pression pour une protection frontale supplémentaire.
  • Blouse de laboratoire de style Howie
  • Manchettes maillées
  • Blanc
  • Deux poches basses
  • Fermeture à l’avant par goujons de style Wrapover
  • Polyester/coton
  • Pas de marquage CE
Spécification
Type de produit Blouse de laboratoire style Howie
Dimensions Grande taille
Sexe Unisexe
Matériau Coton, Polyester
Couleur Blanc
Type de manchette Maille
Jetable Reusable
Stérilité Non stérile
Modèle Howie
Nbre de poches 2
Type de collier Rond
Taille (métrique) de la poitrine 106,68 à 111,76 cm
Comprend Avec deux poches basses et un col croisé fermé par bouton pression non apparent
Longueur (métrique) 100 cm
Structure Polyester, coton
Nom du produit
Logistik™ Blouses de laboratoire blanches unisexe de type Howie avec manchettes en maille >