Learn More
Fisherbrand™ Blouses de laboratoire en poly/coton pour femmes
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
Longueur (impériale):
37,0 in
37,8 in
38,6 in
39,4 in
40,2 in
40,9 in
41,7 in
42,5 in
Description
- En polycoton 65/35
- Une poche gauche extérieure au niveau de la poitrine et deux poches basses extérieures
- Bague pointue standard
- Fermeture à bouton avant
- Manchettes droites
- Blanc
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Recyclable
Spécification
Spécification
Type de produit | General Purpose Lab Coat |
Dimensions | L |
Sexe | Pour femme |
Matériau | Mélange de polycoton |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Boutons |
Type de manchette | Droit |
Jetable | Reusable |
Stérilité | Non stérile |
Nbre de poches | 3 |
Afficher plus |
Documents
Scientific Resources
Flyers
Fisherbrand reusable lab coats
Taille: 744.3 kB
Fisherbrand reusable lab coats
Taille: 946.9 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Blouses de laboratoire en poly/coton pour femmes >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu