Learn More
Stuart™ Accessoires de plaque chauffante
Accessoires pour plaques chauffantes Stuart™ pour une utilisation avec les plaques chauffantes/agitateurs qui ont une plaque supérieure de 6 x 6 po
279.00€ - 915.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Plaques chauffantes (6 x 6 po) |
---|
Code produit | Marque | Type | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15125914
|
Stuart™
04805-98 |
Insert pour blocs chauffants | 5 ml |
385.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15105924
|
Stuart™
04805-75 |
Insert pour blocs chauffants | 10 ml |
333.97€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15135924
|
Stuart™
04805-85 |
Insert pour blocs chauffants | 25 ml |
915.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15135934
|
Stuart™
04805-72 |
Pince pour bloc chauffant | S |
279.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
15105914
|
Stuart™
04805-70 |
Base du bloc chauffant | S |
357.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Ce système de bain à sec avec inserts interchangeables peut être utilisé avec diverses plaques chauffantes Stuart et agitateurs à plaque chauffante
- Conçu pour chauffer les flacons à fond rond
- Plaques de base de petite et moyenne taille offertes ; chacune peut accueillir jusqu’à trois inserts pour bloc chacun
- Une troisième plaque de base plus grande est dotée de poignées résistantes à la chaleur et accepte un insert pour bloc unique pour flacons jusqu’à 500 ml
- Les inserts pour blocs anodisés résistants aux produits chimiques et aux solvants fournissent une méthode sûre pour la synthèse de réactions simples ou multiples
- Les accessoires pour plaques chauffantes offrent des performances de chauffage égales ou supérieures à celles de l’huile de silicone
- Le puits peu profond offre un excellent transfert de température sans compromettre la vision de la réaction ou risquer de fissurer la verrerie
- Chaque plaque de base comporte un trou pour accueillir une sonde de contrôleur de température
Spécification
Plaques chauffantes (6 x 6 po) |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Stuart™ Accessoires de plaque chauffante